Learn More
Acide résorcinol-O, O’ -diacétique, 97+ %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Resorcinol-O,O'-diacetic acid |
| Point de fusion | 192°C to 196°C |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 2135777 |
| Poids de la formule | 226.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |