Learn More
Acide résorcinol-O, O’ -diacétique, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11367465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367465 5 g 5g
11357465 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367465 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05505.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-39-6
Formule moléculaire C10H10O6
Poids moléculaire (g/mol) 226.184
Numéro MDL MFCD00016696
Clé InChI ZVMAGJJPTALGQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme resorcinol-o,o'-diacetic acid, m-phenylenedioxydi acetic acid, 2-3-carboxymethoxy phenoxy acetic acid, 2,2'-1,3-phenylenebis oxy diacetic acid, 2,2'-1,3-phenylenebis oxy bis-acetic acid, acetic acid,2,2'-1,3-phenylenebis oxy bis, 3-carboxymethoxy phenoxyacetic acid, m-phenylenedioxy diacetic acid, m-phenylenedioxydi
CID PubChem 66884
Nom IUPAC acide 2-[3-(carboxyméthoxy)phénoxy]acétique
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OCC(=O)O)OCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Resorcinol-O,O'-diacetic acid
Point de fusion 192°C to 196°C
Quantité 5 g
Beilstein 2135777
Poids de la formule 226.19
Pourcentage de pureté ≥97%