Learn More
Resorcinol, TRC
Code produit 30041307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30041307 1 g 1g
30003827 100 g 100g
30007081 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30041307 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR1447001G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-46-3
Formule moléculaire C6 H6 O2
Poids moléculaire (g/mol) 110.11
Synonyme Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzene, Fluorescein Sodium Imp. A (EP), Hymecromone Imp. A (EP), Hexylresorcinol Imp. B (EP), 1,3-Benzenediol, Resorcinol (8CI), 1,3-Phenylenediol, 3-Hydroxyphenol, C.I. 76505, C.I. Developer 4, C.I. Oxidation Base 31, Developer O, Developer R, Developer RS, Durafur Developer G, Fouramine RS, Fourrine 79, Fourrine EW, NSC 1571, Nako TGG, Pelagol Grey RS, Pelagol RS, RS 11H, RS 11L, Redimix 401RAP60, Reso, Resorcin, Resorcinol 80, Rezorsine, Rodol RS, m-Benzenediol, m-Dihydroxybenzene, m-Hydroquinone, m-Hydroxyphenol, m-Hydroxyphenol, m-Phenylenediol, m-Resorcinol
Nom IUPAC Benzène-1,3-diol
SMILES Oc1cccc(O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Resorcinol (1,3-Benzenediol)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Poids de la formule 110.0368
Pourcentage de pureté >95%