Learn More
Resorufin Sel Sodium ~90 %, TRC
Code produit 30409401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30409401 500 mg
30409499 5 g
30424271 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30409401 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR146500500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34994-50-8
Formule moléculaire C12 H6 N O3 . Na
Poids moléculaire (g/mol) 235.17
Nom IUPAC sodium ; 7-oxophénoxazine-3-olate
SMILES [Na+].[O-]c1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Resorufin Sodium Salt
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H7NO3.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
Poids de la formule 235.0245