Learn More
Resorufin, TRC
Code produit 30425199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425199 250 mg 250mg
30414818 500 mg -
30413624 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30425199 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR146515250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 635-78-9
Formule moléculaire C12H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 213.19
Synonyme 7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one, 7-Hydroxyphenoxaz-3-one, 7-Hydroxyphenoxazin-3-one, NSC 12097, Resorufin, NSC 12097, Resofurin, Resorufine
Nom IUPAC 7-hydroxy-3H-phénoxazine-3-une
SMILES O=C(C=C1)C=C2C1=NC3=CC=C(O)C=C3O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Resorufin
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H7NO3/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9/h1-6,14H
Poids de la formule 213.04