Learn More
Cytiva Colonnes Resource™ pour HIC
Code produit 10278944 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume du lit:
1 ml
1 x 1 ml
Type de ligand:
Isopropyle
Phényl
Type de produit:
Colonne RESOURCE ISO
Colonne RESOURCE PHE
Conditionnement:
1mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume du lit Type de ligand Type de produit Conditionnement
10278944 1 ml Phényl Colonne RESOURCE PHE 1mL
10218904 1 x 1 ml Isopropyle Colonne RESOURCE ISO 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10278944 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17118601
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Includes
Connectors for high and low pressure chromatography equipment; Instructions.
Excellent pour le polissage dans un processus de purification
  • Colonnes préconditionnées pour la purification de protéines et de peptides avec chromatographie d’interaction hydrophobe (HIC)
  • Hautes performances à faible contre-pression, même avec des charges d’échantillons élevées pouvant atteindre 25 mg de protéines
  • Ligands couplés à une matrice μrigide monodispersée de polystyrène/divinylbenzène de 15 m
  • Conçu pour les systèmes basse et moyenne pression, allant des pompes péristaltiques aux AKTA conception et FPLC Systèmes
  • RESOURCE Le PHE aura la plus forte hydrophobicité, suivi par RESOURCE ISO et RESOURCE ETH, successivement
  • Matériau de la colonne : Polyétheréthercétone (PEEK )
  • Dimensions du lit 6,4 x 30 mm
  • Pression max. 15 bar
  • Débit : 0,8 à 4,8 mL/min
  • Conservation : 4 °C à 30 °C, 20 % d'éthanol
Milieux de culture
  • Matrice : Polystyrène/divinylbenzène
  • Stable dans les tampons courants, les agents chaotropiques, les détergents et les solvants organiques polaires
  • Taille moyenne des particules : 15 g/m²
  • Plage de stabilité du pH : 2 à 12
  • Vitesse d'écoulement : 150 cm/h - 900 cm/h
Le kit de test Resource HIC (réf. fabricant 17-1187-01) comprend un flacon de 1 mL de Resource ETH et un flacon de 1 mL de Resource ISO et les colonnes de ressources PHE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 1 ml
Diamètre (impériale) interne 3,937 in
Diamètre (métrique) interne 10 cm
Type de produit Colonne RESOURCE PHE
Débit 150 à 900°cm/h
Quantité 1 ml
Hauteur (impériale) 3,937 in
Hauteur (métrique) 10 cm
Comprend Connecteurs pour l’équipement de chromatographie à haute et basse pression et instructions
Type de ligand Phényl
Matériau PEEK
Pression max. 15 bar
Granulométrie 15 à 15 μm
Plage de pH 2 à 12
Type de support PS / divinylbenzène
Conditions de stockage 4deg;C à 30deg;C, éthanol à 20 %
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • RESOURCE PHE, 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol