Learn More
Cytiva Colonnes Q IEX RESOURCE™
Code produit 10479944 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
6 mL
Conditionnement:
1mL
6mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10479944 1 mL 1mL
11564975 6 mL 6mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10479944 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17117701
 Article restreint
En stock
À utiliser pour la purification intermédiaire à l’échelle du laboratoire et le polissage à grande échelle des biomolécules Cytiva Life Sciences™. Les colonnes IEX RESOURCE™ Q sont des colonnes échangeuses d’anions forts.
  • Des particules rigides, monodispersées et sphériques, à distribution de taille de pores contrôlée, offrent d'excellentes caractéristiques d'écoulement, une capacité de charge d'échantillon allant jusqu'à 25 mg/mL et une stabilité dans les solvants organiques et les pH extrêmes.
  • Les colonnes de ressources avec un volume de lit de 1 mL ont des temps de séparation de 3 minutes ou moins à 9,6 mL/min et d'environ 20 minutes en utilisant une pompe péristaltique à 1 mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Capacité dynamique : 40-54 mg BSA/ml
Contenus des kits Connecteurs pour l’équipement de chromatographie à haute et basse pression et instructions
Matériau de la colonne PEEK
Matrice Polystyrène / divinylbenzène
Débit > 10°ml/min
À utiliser avec (application) Les colonnes RESOURCE Q sont préconditionnées avec SOURCE 15Q, un échangeur d’anions forts pour la purification par polissage haute résolution des protéines à des débits élevés.
Type de ligand Ammonium quaternaire
Contenu et stockage 4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol
Diameter (Metric) Inner Column 6,4 mm
Volume (métrique) 1 mL
Granulométrie 15 μm
pH 2 à 12
Quantité 1 x 1 ml
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • RESOURCE Q, 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol