Learn More
Cytiva Colonnes S IEX RESOURCE™
Code produit 10695565 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
6 mL
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 6 ml
Conditionnement:
1mL
6mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Quantité unitSize
10695565 1 mL 1 x 1 ml 1mL
11574975 6 mL 1 x 6 ml 6mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10695565 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17117801
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Colonnes préconditionnées RESOURCE pour séparation rapide. Les colonnes préconditionnées Resource S IEX avec Source 15S, un puissant échangeur de cations pour la purification intermédiaire à l’échelle du laboratoire et le polissage à grande échelle des bi
  • Des particules rigides, monodispersées et sphériques, à distribution de taille de pores contrôlée, offrent d'excellentes caractéristiques d'écoulement, une capacité de charge d'échantillon allant jusqu'à 25 mg/mL et une stabilité dans les solvants organiques et les pH extrêmes.
  • Les colonnes de ressources avec un volume de lit de 1 mL ont des temps de séparation de 3 minutes ou moins à 9,6 mL/min et d'environ 20 minutes en utilisant une pompe péristaltique à 1 mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description RESOURCE S
Contenus des kits Connecteurs pour l’équipement de chromatographie à haute et basse pression et instructions
Matériau de la colonne PEEK
Matrice Polystyrène / divinylbenzène
Débit >10°ml/min.
À utiliser avec (application) Les colonnes RESOURCE S sont préconditionnées avec SOURCE 15S, un échangeur de cations forts pour la purification par polissage haute résolution des protéines à des débits élevés.
Type de ligand Groupe des sulfonates
Contenu et stockage 4°C à 30°C, 0,2 M d’acétate de sodium contenant 20 % d’éthanol
Diameter (Metric) Inner Column 6,4 mm
Volume (métrique) 1 mL
Granulométrie 15 μm
pH 2 à 13
Quantité 1 x 1 ml
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • resource S
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P235-Tenir au frais.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.