Description
Parfaitement adaptées aux séparations préparatives difficiles à toutes les échelles
- Séparations haute résolution en quelques minutes
- Hautes performances à faible contre-pressions
- Haute capacité à des débits élevés
- Large gamme de stabilité au pH
- Excellente évolutivité
- Qualité reproductible
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 4.6 mm |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Type de ligand | Surface de matrice |
| Forme des particules | Taille unique |
| Granulométrie | 15 μm |
| pH | 1 à 12 |
| Quantité | 10 ml |
| Phase stationnaire | Polystyrene/Divinylbenzene |
| Gamme de produits | SOURCE |
| Volume (métrique) | 10 ml |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- SOURCE 15RPC, 10 ml
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.