Learn More
Velp Scientifica™ Système de capteur RESPIROMETRIC 6 Maxi - BMP
Code produit 17143174 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Non DataBox
RESPIROSoft avec DataBox
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
17143174 RESPIROSoft avec DataBox 1 pièce
17173174 Non DataBox 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17143174 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur SA10200156
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La solution polyvalente, fiable et compatible avec le Cloud conçue pour les études de respiration anaérobie comme le test de potentiel méthanogène (BMP) de la biomasse.
  • Conçu pour soutenir les études sur la respiration anaérobie afin de déterminer le potentiel biochimique du méthane (BMP ) de biomasse
  • Le BMP Les études analytiques portent sur la production de biogaz à partir de déchets organiques, principalement pour le traitement des déchets et des eaux usées et pour la production d'énergie renouvelable.
  • Le système convient également à d’autres études anaérobies telles que les tests de dénitrification. Pour effectuer cette analyse, il est nécessaire d’ajouter la DCO des flacons de dénitrification VELP en option. A00000410
  • L’affichage LED lumineux à 4 chiffres garantit une longue durée de vie de la batterie par rapport aux autres capteurs du marché.
  • Interface intuitive à 2 boutons pour faciliter la configuration de l’analyse.
  • Plage de pression : 500÷ 2000 mbar (hPa).
  • Résultats disponibles dans BMP (NmLCH4/gSV) et Pression (mbar).
  • Conversion automatique des résultats de pression en BMP .
  • Le capteur RESPIROMETRIC transmet les données directement à l’ordinateur, ce qui permet une surveillance en temps réel de la courbe d’analyse. Les études respirométriques peuvent durer des jours, voire des mois. La solution unique VELP assure une surveillance constante de multiples analyses grâce à un logiciel propriétaire intuitif. RESPIROSoft™ .
  • Le VELP DataBox™ est inclus dans les Systèmes avec le RESPIROSoft™ Le logiciel permet la transmission sans fil des données du capteur RESPIROMETRIC vers le PC.
  • Le DataBox™ stocker les résultats de jusqu'à 48 capteurs RESPIROMÉTRIQUES (8 systèmes).
  • Connectez le capteur RESPIROMETRIC à la plateforme cloud exclusive VELP Ermes pour améliorer votre expérience en laboratoire.
    La connexion à la plateforme cloud VELP Ermes vous libérera des tâches fastidieuses et améliorera la productivité de votre laboratoire.
  • Comprend un capteur RESPIROMETRIC (x6), une station d'agitation Maxi 6, des bouteilles et des barres d'agitation.
Spécification
Type Analyseur de respiration anaérobie
Type d’affichage Numérique
Type de batterie CR 2430
Type de connexion Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB
Matériau Technopolymère
Plage 500/2 000 mbar (hPa)
Volume (métrique) d’échantillon Volume du flacon : 1000 mL
À utiliser avec (application) Études de respiration anaérobie comme le test de potentiel méthanogène (BMP) de la biomasse.
Comprend RESPIROSoft avec DataBox
Garantie 25 mois
Poids (métrique) 3,5 kg