Learn More
Velp Scientifica™ Système de capteur RESPIROMETRIC 6 : aucun databox
Code produit 17183761 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
1,5 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Conditionnement
17183761 1,5 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17183761 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur SB10200146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2425.00€
    2187.49€ / 1 pièces
    Économisez 237.51€
    9% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La solution compacte, fiable et compatible avec le Cloud pour la détermination de la DBO et les tests de respirométrie anaérobie.
  • Conçu pour fournir aux laboratoires une solution intelligente et compatible avec le Cloud aux laboratoires de contrôle de qualité de l’eau et des eaux usées
  • La détermination est un moyen simple et facile de surveiller l’activité des micro-organismes’ dans les échantillons d’eau avec des résultats extrêmement fiables
  • La DBO mesure le changement de pression des gaz entre le début et la fin de l’analyse et produit un résultat exprimé en mg/l
  • L’affichage LED lumineux à 4 chiffres garantit une longue durée de vie de la batterie par rapport à d’autres capteurs du marché
  • Interface intuitive à 2 boutons pour faciliter la configuration de l’analyse
  • Gamme de pressions : 500 ÷ 2 000 mbar (hPa)
  • Résultats disponibles en DBO (mg/l) et en pression (mbar)
  • Balances de DBO : 90, 250, 600, 1000, 4000, valeurs supérieures après dilution
  • Conversion automatique des résultats de pression en DBO
  • Le capteur RESPIROMETRIC transmet les données directement à l’ordinateur, ce qui permet une surveillance en temps réel de la courbe d’analyse. Les études respirométriques peuvent durer plusieurs jours, voire plusieurs mois, la solution VELP unique assure une surveillance constante de l’analyse multiple à partir d’un logiciel exclusif intuitif, le RESPIROSoft™
  • Le VELP DataBox™ est inclus dans les systèmes conjointement avec le logiciel RESPIROSoft™ et permet la transmission des données sans fil du capteur RESPIROMETRIC à l’ordinateur
  • Le DataBox™ stocke les résultats de 48 capteurs RESPIROMETRIC maximum (8 systèmes)
Spécification
Type Analyseur de DBO
Type d’affichage Numérique
Type de batterie CR 2430
Type de connexion Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB
Matériau Technopolymère
Plage 500/2 000 mbar (hPa)
Résolution 90, 250, 600, 999, 4 000 ppm
Volume (métrique) d’échantillon Volume du flacon : 500 mL
À utiliser avec (application) Détermination de la DBO et tests de respirométrie anaérobie
Comprend Capteur RESPIROMETRIC (x 6), station d’agitation, 6 positions 230 V, 50/60 Hz (avec flacons & barres d’agitation)
Garantie 25 mois
Poids (métrique) 1,5 kg