Learn More
Velp Scientifica™ Système de capteur RESPIROMETRIC 6 pour la biodégradabilité du plastique
Code produit 17183174 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Non DataBox
RESPIROSoft et DataBox
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
17183174 Non DataBox 1 pièce
17153174 RESPIROSoft et DataBox 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17183174 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur SB102A0166
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3160.00€
    2851.25€ / 1 pièces
    Économisez 308.75€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La solution polyvalente, fiable et compatible avec le Cloud conçue pour assister le test de dégradation anaérobie afin de déterminer le degré de biodégradabilité des matériaux plastiques en milieu aqueux.
  • Conçu pour assister le test de dégradation anaérobie pour déterminer le degré de biodégradabilité des matériaux en plastique, notamment ceux contenant des additifs de formulation, dans un milieu aqueux.
  • Agitateur Multistirrer Digital 6 positions pour régler avec précision la vitesse d’agitation et activer la fonction de verrouillage afin d’éviter toute modification involontaire de la vitesse d’agitation.
  • Relevé des résultats en valeurs de pression (millibar).
  • Plage de pression : 500÷ 2000 mbar (hPa).
  • L’affichage LED lumineux à 4 chiffres garantit une longue durée de vie de la batterie par rapport aux autres capteurs du marché.
  • Interface intuitive à 2 boutons pour faciliter la configuration de l’analyse.
  • Le capteur RESPIROMETRIC transmet les données directement à l’ordinateur, ce qui permet une surveillance en temps réel de la courbe d’analyse. Les études respirométriques peuvent durer des jours, voire des mois. La solution unique VELP assure une surveillance constante de multiples analyses grâce à un logiciel propriétaire intuitif. RESPIROSoft™ .
  • il DataBox™ stocker les résultats de jusqu'à 48 capteurs RESPIROMÉTRIQUES (8 systèmes).
  • Connectez le capteur RESPIROMETRIC à la plateforme cloud exclusive VELP Ermes pour améliorer votre expérience en laboratoire.
    La connexion à la plateforme cloud VELP Ermes vous libérera des tâches fastidieuses et améliorera la productivité de votre laboratoire.
  • Comprend : Capteur RESPIROMÉTRIQUE ( x 6), MULTISTIRRER6 Numérique 100-240 V/50-60 Hz (avec flacons et barres d'agitation), Kit pour l'analyse respirométrique des plastiques ( x 6)
Spécification
Type Analyseur de respiration anaérobie
Type d’affichage Numérique
Type de batterie CR 2430
Type de connexion Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB
Matériau Technopolymère
Plage 500/2 000 mbar (hPa)
Volume (métrique) d’échantillon Volume du flacon : 1000 mL
À utiliser avec (application) Test de dégradation anaérobie pour la détermination du degré de biodégradation des matériaux plastiques en milieu aqueux.
Comprend Non DataBox
Garantie 25 mois
Poids (métrique) 2,5 kg