Learn More
Velp Scientifica™ Système de capteur RESPIROMETRIC 6 pour l’analyse de sol
Code produit 17163174 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Capteur RESPIROMETRIC (x6), RESPIROSoft et DataBox sans fil, kit pour l’analyse respirométrique du sol (x6)
Capteur RESPIROMETRIC (x6), kit pour analyse respirométrique du sol (x6)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
17163174 Capteur RESPIROMETRIC (x6), RESPIROSoft et DataBox sans fil, kit pour l’analyse respirométrique du sol (x6) 1 pièce
17193174 Capteur RESPIROMETRIC (x6), kit pour analyse respirométrique du sol (x6) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17163174 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur SA102B0176
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3195.00€
    3014.00€ / 1 pièces
    Économisez 181.00€
    5% de réduction
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La solution polyvalente, fiable et compatible avec le Cloud conçue pour les tests de dégradation anaérobie sur sol et compost.
  • Conçu pour assister les tests de dégradation anaérobie sur le sol et le compost. L’analyse fournit les résultats de respiration microbienne du sol à partir de la minéralisation des substances organiques. Une application majeure de ces tests est liée aux processus de détection et de surveillance pendant la décontamination et les nettoyages.
  • L’affichage LED lumineux à 4 chiffres garantit une longue durée de vie de la batterie par rapport aux autres capteurs du marché.
  • Interface intuitive à 2 boutons pour faciliter la configuration de l’analyse
  • Plage de pression : 500÷ 2000 mbar (hPa)
  • Résultats disponibles en mbar
  • Le capteur RESPIROMETRIC transmet les données directement à l’ordinateur, ce qui permet une surveillance en temps réel de la courbe d’analyse. Les études respirométriques peuvent durer des jours, voire des mois. La solution unique VELP assure une surveillance constante de multiples analyses grâce à un logiciel propriétaire intuitif. RESPIROSoft™
  • Connectez le capteur RESPIROMETRIC à la plateforme cloud exclusive ELP Ermes pour optimiser votre expérience en laboratoire. La
    connexion à la plateforme cloud ELP Ermes vous libérera des tâches fastidieuses et améliorera la productivité de votre laboratoire.
  • Comprend : Capteur RESPIROMÉTRIQUE ( x 6), MULTISTIRRER6 Numérique 100-240 V/50-60 Hz (avec flacons et barres d'agitation), Kit pour l'analyse respirométrique des plastiques ( x 6)
Spécification
Type d’affichage Numérique
Type de batterie CR 2430
Type de connexion Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB
Matériau Technopolymère
Plage 500/2 000 mbar (hPa)
Volume (métrique) d’échantillon Volume du flacon : 1000 mL
À utiliser avec (application) Tests de dégradation anaérobie sur sol et compost.
Comprend Capteur RESPIROMETRIC (x6), RESPIROSoft et DataBox sans fil, kit pour l’analyse respirométrique du sol (x6)
Garantie 25 mois
Poids (métrique) 1,5 kg