Learn More
Restek™ HPLC 30-Column Storage Cabinet
Code produit 12779746
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
30 columns (minimum 100 mm L)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12779746 30 columns (minimum 100 mm L) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12779746 Fournisseur Restek™ Code fournisseur 25159
Expédition estimée: 27-11-2026
Saves space and protects columns.
Spécification
Type de produit HPLC column storage Cabinet
Dimensions (L x l x H) 17 x 15 x 3 in.
Type de porte Hinged door is clear for quick identification of column labels or tags
À utiliser avec (application) Easy-to-install cabinet saves space and protects columns, the hinged door is clear to allow quick identification of column labels or tags
À utiliser avec (équipement) HPLC columns (min. 100mm L)
Capacité 30 columns (minimum 100 mm L)
Comprend Hinged door
Type de montage Easy-to-install, wall-mountable (screws not included)
Matériau PVC