Learn More
Restek™ Rt™-BDEXsm Chiral Capillary Columns
Code produit 13031530
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne
13031530 0,25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13031530 Fournisseur Restek™ Code fournisseur 13105
Expédition estimée: 22-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
2,3-di-O-methyl-6-O-tert-butyl dimethylsilyl beta cyclodextrin added into 14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl polysiloxane
  • Length: 30m
  • Particle size: 0.25++m
Good for use with most chiral compounds in essential oils
Spécification
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse (GC), Pharmaceutical Industry Analysis
Granulométrie 0,25 μm
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 30 m
Matériau Cyclodextrin
Matériau de remplissage Rt™-betaDEXsm
Revêtement Silice fondue
Phase stationnaire 14% Cyanopropylphenyl/86% Dimethyl Polysiloxane
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Plage de températures (métrique) 40°C to 230°C