Learn More
Restek™ Rxi™5Sil MS Capillary Columns
Description
- General-purpose columns
- Excellent inertness for active compounds
- Ideal for GC-MS analysis of semivolatiles, polycyclic aromatic compounds, chlorinated hydrocarbons, phthalates, phenols, amines, organochlorine pesticides, organophosphorus pesticides, drugs, solvent impurities, and hydrocarbons
- Temperature range: -60°C to 350°C
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 0,18 mm |
| Phase stationnaire | Rxi™-5Sil MS |
| À utiliser avec (application) | Organophosphorous Pesticides Analysis, Polycyclic Aromatic Compounds, Hydrocarbures chlorés, Phtalates, Phénols, Amines, Pesticides organochlorés, Pesticides organophosphorés, Drugs, Analyse des impuretés de solvants, Analyse des hydrocarbures |
| Granulométrie | 0.36 μm |
| Plage de températures | -60°C à +330 / 350°C |
| Épaisseur du film | 0,36 μm |
| Longueur (métrique) | 20 m |
| Matériau | Silice fondue |
| Polarité | Low polar |
| Revêtement | Silice fondue |