Learn More
Thermo Scientific™ Restore™ Fluorescent Western Blot Stripping Buffer
Code produit 11577900 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 ml
100 ml
4 x 100 ml
Conditionnement:
100mL
20mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11577900 100 ml 100mL
11835814 20 ml 20mL
15971872 4 x 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11577900 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 62300
Les incontournables de la biologie des protéines
Utilisez le code promo 27946
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Retirez rapidement et doucement les anticorps primaires et secondaires quasi-infrarouges (IR) et marqués par un colorant des transferts Western.
Le tampon de déshybridation de transfert Western fluorescent Thermo Scientific™ Restore est un réactif doux et très efficace pour éliminer rapidement les anticorps primaires et secondaires presque infrarouges (IR) marqués par un colorant provenant de transferts Western.
Le tampon de déshybridation de transfert Western fluorescent Restore permet de réutiliser les membranes en PVDF, simplifiant le processus d’optimisation du transfert Western et permettant de réhybrider le même transfert avec différents anticorps primaires pour détecter d’autres cibles. Le tampon de déshybridation de transfert Western fluorescent Restore doit être utilisé uniquement avec la membrane PVDF à faible fluorescence (réf. 22860).
Points clés :
  • Rapide – désybride les transferts en seulement 15 minutes à température ambiante
  • Gain de temps – Il n’est pas nécessaire de réanalyser les gels ni de préparer un nouveau transfert
  • Conserve les échantillons – rédéshybride la même membrane en PVDF pour plusieurs cibles
  • Économique – moins onéreux que d’autres tampons de déshybridation disponibles dans le commerce
  • Efficace – désybride efficacement les transferts dès la première fois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tampon de déshybridation de transfert de protéines
Méthode de détection Fluorescent
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Western Blot
Membrane Compatibility PVDF
Gamme de produits Restore
Quantité 100 ml
Contenu et stockage À la réception, conserver à température ambiante.