Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de déshybridation de transfert Western Restore™ PLUS
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsBeschreibung
Le tampon de déshybridation pour transfert Western Thermo Scientific™ Restore PLUS est une formule avancée pour retirer les anticorps secondaires et primaires fixés aux membranes, ce qui permet de leur appliquer une nouvelle sonde et de les détecter avec des substrats chimiluminescents.
Points clés :
Prêt à l’emploi et facile à utiliser – pas de dilution nécessaire ; pas d’odeurs désagréables ; à conserver à température ambiante
Compatible – s’utilise sur des membranes en nitrate de cellulose et PVDF, encore humides ou déjà sèches ; fonctionne avec quasiment tous les tampons de blocage, conjugués enzymatiques et substrats chimiluminescents
Économique – économise temps et échantillons ; déshybride les transferts efficacement dès la première fois
Robuste mais doux – les protéines transférées demeurent viables ; déshybride le même transfert cinq fois maximum
Flexible – déshybride et réhybride pour optimiser les concentrations d’anticorps ou pour détecter un nouvel antigène avec des anticorps différents
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Tampon de déshybridation de transfert de protéines |
| Méthode de détection | Chimiluminescence |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Western Blot |
| Membrane Compatibility | Nitrate de cellulose, PVDF |
| Gamme de produits | Restore |
| Quantité | 500 ml |
| Contenu et stockage | À la réception, conserver à température ambiante. Produit expédié à température ambiante. |
Sicherheit und Handhabung
- Restore(tm) PLUS Western Blot Stripping Buffer, 500 mL.
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- MIXTURE LIST-Contain: Anionic Surfactant