Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de déshybridation de transfert Western Restore™ PLUS
Code produit 11829380 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 ml
500 ml
4 x 500 mL
Conditionnement:
30mL
4 pièces
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11829380 30 ml 30mL
15513217 4 x 500 mL 4 pièces
10016433 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11829380 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 46428
 Article restreint
En stock
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Éliminez des membranes les anticorps à affinité élevée, afin qu’ils puissent être resondés et détectés avec des substrats chimiluminescents.
Le tampon de déshybridation pour transfert Western Thermo Scientific™ Restore PLUS est une formule avancée pour retirer les anticorps secondaires et primaires fixés aux membranes, ce qui permet de leur appliquer une nouvelle sonde et de les détecter avec des substrats chimiluminescents.
Le tampon Restore PLUS est une variation de la formulation originale du tampon de déshybridation pour transfert Western Thermo Scientific Restore. Le tampon de déshybridation Restore PLUS est à utiliser avec des anticorps difficiles à retirer des transferts Western et qui nécessitent de plus longues durées d’incubation ou des températures d’incubation supérieures à 22°C avec des formulations plus douces. Les anticorps haute affinité peuvent être retirés rapidement et efficacement des transferts Western à température ambiante sans retirer les protéines transférées, permettant plusieurs applications de sondes sur la cible.
Points clés :
  • Prêt à l’emploi et facile à utiliser – pas de dilution nécessaire ; pas d’odeurs désagréables ; à conserver à température ambiante
  • Compatible – s’utilise sur des membranes en nitrate de cellulose et PVDF, encore humides ou déjà sèches ; fonctionne avec quasiment tous les tampons de blocage, conjugués enzymatiques et substrats chimiluminescents
  • Économique – économise temps et échantillons ; déshybride les transferts efficacement dès la première fois
  • Robuste mais doux – les protéines transférées demeurent viables ; déshybride le même transfert cinq fois maximum
  • Flexible – déshybride et réhybride pour optimiser les concentrations d’anticorps ou pour détecter un nouvel antigène avec des anticorps différents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tampon de déshybridation de transfert de protéines
Méthode de détection Chimiluminescence
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits Restore
Quantité 30 ml
Contenu et stockage À la réception, conserver à température ambiante. Produit expédié à température ambiante.
compliance-icons
Identifiant produit
  • RESTORE PLUS WESTERN BLOT
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Anionic Surfactant ANIONIC SURFACT ( 1-3)