Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de déshybridation de transfert Western Restore™
Code produit 11874524 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 ml
500 ml
4 x 500 mL
5 l
Conditionnement:
30mL
4 pièces
500mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11874524 5 l 5L
15503197 4 x 500 mL 4 pièces
10485315 30 ml 30mL
10057103 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11874524 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    950.00€
    816.65€ / 5L
    Économisez 133.35€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Élimine, de manière sécurisée et efficace, tous les anticorps primaires et secondaires des membranes en nitrate de cellulose et en PVDF afin de permettre aux transferts Western chimiluminescents d’être réhybridés.
Le tampon de déshybridation pour transfert Western Thermo Scientific™ Restore élimine, de manière sécurisée et efficace, tous les anticorps primaires et secondaires des membranes en nitrate de cellulose et en PVDF afin de permettre la réhybridation des transferts Western chimiluminescents.
La réalisation d’électrophorèses sur gel et de dosages d’immunoempreintes doubles pour mener des tests sur des anticorps primaires ou des concentrations d’anticorps nouveaux est chronophage et onéreuse. Le tampon de déshybridation pour transfert Western Restore élimine ces pertes lors de la détection d’immunoempreintes avec des substrats de transfert Western chimiluminescents. Le réactif permet l’élimination propre et efficace d’anticorps primaires et secondaires des immunoempreintes sans éliminer ou endommager l’antigène immobilisé. Ce qui permet de procéder à la déshybridation et à la réhybridation des transferts en toute confiance.
Points clés :
  • Gain de temps – il n’est pas nécessaire de réanalyser les gels et les transferts
  • Permet d’économiser des échantillons coûteux – pour réhybrider la membrane à l’aide du même échantillon cible
  • Efficace – formulation plus efficace en ce qui concerne la déshybridation des anticorps que les tampons artisanaux
  • Doux – n’endommage pas l’antigène cible durant la déshybridation, ce qui permet une réhybridation efficace
  • Sans odeur – aucun mercaptan, donc aucune odeur âcre
  • Économique – moins onéreux que d’autres tampons de déshybridation disponibles dans le commerce
Réutilisez un transfert en nitrate de cellulose ou en PVDF pour détecter une cible différente avec un anticorps primaire différent ; réhybridez un transfert pour corriger ou optimiser les concentrations d’anticorps qui étaient inefficaces la première fois.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tampon de déshybridation de transfert de protéines
Méthode de détection Chimiluminescence
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits Restore
Quantité 5 l
Contenu et stockage Stockage : À la réception, conserver à température ambiante ou à 4°C. Produit expédié à température ambiante.