Learn More
Thermo Scientific Chemicals Resvératrol, 99 %
Code produit. 10719098 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10719098
Marque: Thermo Scientific Chemicals 430075000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le resvératrol, 3,4’,5-trihydroxystilbène, numéro CAS 501-36-0, est un antioxydant du polyphénol présent dans les aliments végétaux.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le resvératrol est une phytoalexine, un antiparasite endogène chez les plantes
• Le resvératrol est un antioxydant puissant ; il est présent dans les aliments végétaux tels que les raisins, les bleuets et les arachides
• Le resvératrol peut jouer un rôle d’inhibiteur de NFKb, ce qui contribue à la survie cellulaire
Applications
• Le resvératrol a des effets anti-inflammatoires par l’inhibition de la cyclooxygénase et peut également être capable d’inhiber les oncogènes
• Utile pour l’étude des états de redox cellulaire et le vieillissement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Resveratrol
CAS 501-36-0
Point de fusion 261.0°C to 263.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C14H12O3
Numéro MDL MFCD00133799
Quantité 500 mg
Merck Index 15,8279
Synonyme resveratrol, trans-resveratrol, 3,4',5-trihydroxystilbene, 3,5,4'-trihydroxystilbene, e-resveratrol, 3,4',5-stilbenetriol, e-5-4-hydroxystyryl benzene-1,3-diol, resvida, 3,4',5-trihydroxy-trans-stilbene, 5-e-2-4-hydroxyphenyl ethenyl benzene-1,3-diol
Clé InChI LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC(=CC(=C2)O)O)O
Nom IUPAC 5-[(E)-2-(4-hydroxyphényl)éthényl]benzène-1,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 228.24
CID PubChem 445154
ChEBI CHEBI:45713
Poids de la formule 228.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Resveratrol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.