Learn More
Éther triméthylique de resvératrol, TRC
Code produit 30412034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30412034 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30412034 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR150050100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5,4'-Trimethoxystilbene
CAS 22255-22-7
Formule moléculaire C17 H18 O3
Quantité 100 mg
Synonyme Resveratrol trimethyl ether
Formule InChI InChI=1S/C17H18O3/c1-18-15-8-6-13(7-9-15)4-5-14-10-16(19-2)12-17(11-14)20-3/h4-12H,1-3H3/b5-4+
SMILES COc1ccc(\C=C\c2cc(OC)cc(OC)c2)cc1
Nom IUPAC 1,3-diméthoxy-5-[(E)-2-(4-méthoxyphényl)éthényl]benzène
Poids moléculaire (g/mol) 270.32
Poids de la formule 270.1256