Learn More
IKA Solution de base ETS-D7 de RET
Code produit 31941099 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Conditionnement
31941099 UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31941099 Fournisseur IKA Code fournisseur 0010016577
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00€
    1565.48€ / 1 pièces
    Économisez 139.52€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ajoute des fonctions supplémentaires pour la mesure sans fil de la température et du pH.
  • Le système combine une technologie de mesure précise avec une sécurité accrue et une flexibilité maximale dans le travail quotidien en laboratoire
  • Une électrode de pH peut être connectée via un connecteur BNC, la valeur de pH étant affichée à la fois sur l’appareil connecté et sur les écrans d’agitateur magnétique
  • Peut être utilisé indépendamment comme pH-mètre autonome ou appareil de mesure de température
  • La technologie des capteurs sans fil élimine les câbles des capteurs de température, évitant ainsi les câbles endommagés ou brûlés
  • Prend en compte la double mesure de température en utilisant simultanément des capteurs de température filaires et sans fil
  • Le capteur de température filaire surveille et limite la température des supports de transfert de chaleur tels que les blocs de synthèse, les bains d’huile, d’eau ou de sable
  • Le capteur sans fil assure le contrôle de la température directement à l’intérieur du milieu de réaction
  • La double mesure de température améliore la sécurité des expériences, en particulier en cas de brise de verre
  • Affiche les deux températures simultanément à l’écran. Comprend un matériel de montage complet pour un positionnement sûr et flexible du capteur sans fil, incluant un support, une tige de montage et un collier de tête de boss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Alliage d’aluminium
Tension 220/230 V
Dimensions 135 mm de diamètre
max. (métrique) 0°C à 340°C
Type Agitateur magnétique
Type de bouchon UE
Nbre de positions 1
Taille max. du récipient 20 L
Plage d’agitation 50 à 1 700 tr/min
Garantie 2 ans
Certifications/Conformité CE
Affichage LED