Learn More
Applied Biosystems™ 3500 Dx Series 8-Tube Fast (0.1 mL) Retainer & Base Set
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
This is a retainer and base set (fast) designed for septa retention in 8-tube strip format for use with the 3500 Dx and 3500xL Dx genetic analyzers.
Note: The 3500 Dx and 3500xL Dx genetic analyzers and consumables are for distribution and use in select countries only. Not for use in the USA.
- Ce kit (rapide) de dispositif de retenue et base à 8 tubes est conçu pour être utilisé avec l’analyseur génétique série 3500 Dx ⁄ 3500xL Dx.
- Kit de dispositif de retenue de septa⁄et base de plaque à 96 et 384 puits avec barrettes à 8 tubes conçu pour être utilisé avec les analyseurs génétiques série 3500 Dx.
- Les systèmes et consommables série 3500 Dx sont destinés à une distribution et une utilisation dans les pays sélectionnés uniquement. Ne pas utiliser aux États-Unis.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stockage à température ambiante. Chaque boîte contient 4 kits. |
| Format | Barrette à 8 tubes |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur génétique 3500xL Dx, analyseur génétique 3500 Dx |
| Type de produit | Kit de dispositif de retenue et base |
| Quantité | 4/boîte |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
For In Vitro Diagnostic Use Only