Learn More
Applied Biosystems™ 3500 Dx Series 96-Well Fast (0.1 mL) Retainer & Base Set
Code produit 17296483 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 kits
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17296483 4 kits 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17296483 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4410229
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.00€
    211.70€ / 4 pièces
    Économisez 153.30€
    42% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ce kit (rapide) de dispositif de retenue et base à 96 puits est conçu pour être utilisé avec l’analyseur génétique série 3500 Dx ⁄ 3500xL Dx
This is a retainer and base set (fast) designed for septa retention in 8-tube strip and 96-well plate formats for use with the 3500 Dx and 3500xL Dx genetic analyzers.
Note: The 3500 Dx and 3500xL Dx genetic analyzers and consumables are for distribution and use in select countries only.
  • Ce kit (rapide) de dispositif de retenue et base à 96 puits est conçu pour être utilisé avec l’analyseur génétique série 3500 Dx ⁄ 3500xL Dx
  • Kit de dispositif de retenue de septa⁄et base de plaque à 96 et 384 puits avec barrettes à 8 tubes conçu pour être utilisé avec les analyseurs génétiques série 3500 Dx.
  • Les systèmes et consommables série 3500 Dx sont destinés à une distribution et une utilisation dans certains pays uniquement. Ne pas utiliser aux États-Unis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Compatibilité Plaques de microtitration à 96 puits, plaques de réaction MicroAmp™ à 96 puits optiques
Contenu et stockage Stockage à température ambiante.
Chaque emballage contient 4 kits.
Format 96 puits
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique 3500xL Dx, analyseur génétique 3500 Dx
Type de produit Kit de dispositif de retenue et base
Quantité 4 kits
Conditions d’expédition Température ambiante
For In Vitro Diagnostic Use Only