Learn More
Applied Biosystems™ Kit de dispositif de retenue et base (standard) pour les analyseurs génétiques 3500 Dx / 3500xL Dx, à 8 tubes.
Code produit 16281041 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 kits
Conditionnement:
4 kits
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16281041 4 kits 4 kits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16281041 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4410230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.00€
    211.12€ / 4 kits
    Économisez 152.88€
    42% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-10-2026
Ce kit de dispositif de retenue et base à 8 tubes est conçu pour être utilisé avec l’analyseur génétique série 3500 Dx ⁄ 3500xL Dx.
This is a retainer and base set (standard) designed for septa retention in 8-tube strip format for use with the 3500 Dx and 3500xL Dx genetic analyzers.
Note: The 3500 Dx and 3500xL Dx genetic analyzers and consumables are for distribution and use in select countries only. Not for use in the USA.
  • Ce kit de dispositif de retenue et base à 8 tubes est conçu pour être utilisé avec l’analyseur génétique série 3500 Dx ⁄ 3500xL Dx.
  • Kit de dispositif de retenue de septa et base de plaque à 96 et 384 puits avec barrettes à 8 tubes conçu pour être utilisé avec les analyseurs génétiques série 3500 Dx.
  • Les systèmes et consommables série 3500 Dx sont destinés à une distribution et une utilisation dans les pays sélectionnés uniquement. Ne pas utiliser aux États-Unis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stockage à température ambiante.
Chaque boîte contient 4 kits.
Format Barrette à 8 tubes
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique 3500xL Dx, analyseur génétique 3500 Dx
Type de produit Kit de dispositif de retenue et base
Quantité 4 kits
Conditions d’expédition Température ambiante
For In Vitro Diagnostic Use Only