Learn More
Applied Biosystems™ Retainer & Base Set (Standard) for 3500/3500xL Genetic Analyzers, 8 tube
Code produit 15879846 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 jeu
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15879846 4 jeu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15879846 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4410231
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00€
    216.34€ / 1 pièces
    Économisez 156.66€
    42% de réduction
 Article restreint
En stock
Ce kit de dispositifs de retenue et de bases de 8 tubes est destiné à être utilisé avec les barrettes standard de 8 tubes sur les analyseurs génétiques série 3500.
Ce kit de dispositif de retenue et de base de 8 tubes est destiné à être utilisé avec les barrettes standard de 8 tubes sur les analyseurs génétiques série 3500.
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Ce produit comprend 4 ensembles de retenues et de bases.
Description Kit de dispositifs de retenue et de bases (standard), barrettes à 8 puits, 0,2 ml, pour analyseurs génétiques 3500/3500XL, température ambiante, vitesse de réaction standard
Format Barrette de 8 puits
À utiliser avec (équipement) 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer
À utiliser avec (application) Séquençage
Type de produit Kit de base
Quantité 4 jeu
Volume d’échantillon 0,2 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Heure du test Étalon
Type de tube Tube de barrette