Learn More
Applied Biosystems™ Retainer & Base Set (Standard) for 3500/3500xL Genetic Analyzers, 96 well
Code produit 15853560 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 ensemble
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15853560 4 ensemble 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15853560 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4410228
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
En stock
Ce kit de dispositif de retenue et base de plaque 96-puits est conçu pour être utilisé avec les plaques d’échantillons 96-puits Fast (0,1 ml) sur les analyseurs génétiques série 3500.
Ce jeu de dispositif de retenue et base de plaque à 96 puits est conçu pour être utilisé avec les plaques d’échantillons standard à 96 puits sur les analyseurs génétiques série 3500.
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Ce produit comprend 4 ensembles de retenues et de bases.
Description Supports et set de base (standard), Plaque à 96 puits, Pour analyseurs génétiques 3500/3500XL, Température ambiante
Format Plaque à 96 puits
À utiliser avec (équipement) 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer
À utiliser avec (application) Séquençage
Type de produit Kit de base
Quantité 4 ensemble