Learn More
Retapamulin, MedChemExpress
Code produit 16483277
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16483277 50 mg
16427268 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16483277 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17010
MedChemExpress Retapamulin(SB-275833) is a topical antibiotic, which binds to both E.
Retapamulin(SB-275833) is a topical antibiotic, which binds to both E.
Spécification
Nom chimique ou matériau Retapamulin
Forme physique Solid
CAS 224452-66-8
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H47NO4S
Synonyme SB-275833
Informations sur la solubilité DMSO : 110 mg/mL (212.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H]1[C@]23[C@](C(CC3)=O)([H])[C@]([C@H](OC(CS[C@@H]4C[C@@H]5N(C)[C@@H](CC5)C4)=O)C[C@](C=C)(C)[C@H]1O)([C@H](C)CC2)C
Poids moléculaire (g/mol) 517.76
Poids de la formule 517.76
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research