Learn More
Thermo Scientific™ Kits d’espace de rétention
Code produit 10301165 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
1 m
2 m
5 m
Diamètre (métrique) interne:
0,22 à 0,32 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Matériau:
Silice désactivée
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Diamètre (métrique) interne Matériau unitSize
10301165 2 m 0,32 mm Silice désactivée 1 pièce
10506195 1 m 0,53 mm Silice désactivée 1 pièce
10391435 5 m 0,25 mm Silice désactivée 1 pièce
10006264 5 m 0,32 mm Silice désactivée 1 pièce
10341335 2 m 0,53 mm Silice désactivée 1 pièce
10429244 5 m 0,53 mm Silice désactivée 1 pièce
10691206 2 m 0,22 à 0,32 mm - 1 pièce
10772846 2 m 0,53 mm - 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10301165 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260G498P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Installez un espace de rétention / une pré-colonne sur votre colonne analytique avec un seul kit.
Utilisez les kits d’espace de rétention Thermo Scientific™ pour installer facilement un espace de rétention / une pré-colonne sur votre colonne analytique. Chaque kit comprend une tubulure en silice désactivée, un mini-raccord et cinq ferrules.
Comprend :
  • Longueur de tube en silice fondue désactivée
  • Raccord union mini
  • Cinq ferrules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Pré-colonne (GC)
Type Tubulures
Comprend Tubing, Union, Ferrules
À utiliser avec (application) GC
Diamètre (impériale) interne 0,013 po
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Longueur totale (impériale) 6 ft 7 in
Longueur totale (métrique) 2 m
Matériau Silice désactivée