Learn More
Motic™ Réticule, 10 div. / 14 mm, 23 mm de diamètre.
Code produit 15465162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
23 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
15465162 23 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15465162 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1101001401391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.00€
    45.00€ / 1 pièces
    Économisez 2.00€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Réticule gradué pour les mesures d’échantillons. Le réticule Motic™, 10 div. / 14 mm, 23 mm de diamètre, est divisé en 10 divisions sur une ligne de 14 mm.
  • Gradué pour la mesure d’échantillons.
  • Divisions : 10.
  • Longueur de la ligne de réticule : 10 mm.
  • Diamètre du réticule : 23 mm.
Spécification
Type Réticule
Description 10 divisions en 14 mm
Diamètre (métrique) 23 mm
À utiliser avec (équipement) Oculaire, 23 mm de diamètre, microscopes DM-39, DM-143, ST-39, SFC-11, SMZ-140, SL-40