Learn More
Motic™ Réticule, réticule, 100 div. / 10 mm, 25 mm de diamètre.
Code produit 11888713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Réticule, gradué
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11888713 Réticule, gradué 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11888713 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1101001401861
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.35€
    47.00€ / 1 pièces
    Économisez 9.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-01-2027
Réticule gradué pour les mesures d’échantillons. Le réticule Motic™, à ligne transversale, 100 div. / 10 mm, 25 mm de diamètre est un réticule réticulé comportant 100 divisions.
  • Gradué pour la mesure d’échantillons.
  • Réticule pour la division en quadrants.
  • Divisions : 100.
  • Longueur de la ligne de réticule : 10 mm.
  • Diamètre du réticule : 25 mm.
Spécification
Type Réticule, gradué
Description 100 divisions en 10 mm
Diamètre (métrique) 25 mm
À utiliser avec (équipement) Oculaire, 25 mm de diamètre, microscopes BA-310, BA-410, SMZ-171