Learn More
Ester 3,3-diméthyl-2-oxobutylique de l'acide rétinoïque, TRC
Code produit 30427807
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30427807 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30427807 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR24009550MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Retinoic Acid 3,3-Dimethyl-2-oxobutyl Ester
CAS 893412-73-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C26 H38 O3
Quantité 50 mg
Synonyme Retinoic Acid 3,3-Dimethyl-2-oxobutyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C26H38O3/c1-19(14-15-22-21(3)13-10-16-26(22,7)8)11-9-12-20(2)17-24(28)29-18-23(27)25(4,5)6/h9,11-12,14-15,17H,10,13,16,18H2,1-8H3/b12-9+,15-14+,19-11+,20-17+
SMILES C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)OCC(=O)C(C)(C)C)/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Nom IUPAC (3,3-diméthyl-2-oxobutyl)(2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexén-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraénoate
Poids moléculaire (g/mol) 398.578
Poids de la formule 398.282
Pourcentage de pureté >95