Learn More
Retinoic acid, MedChemExpress
Code produit. 16426516
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 16426516
Marque: Medchem Express HY14649
MedChemExpress Retinoic acid is a metabolite of vitamin A that plays important roles in cell growth, differentiation, and organogenesis. Retinoic acid is a natural agonist of RAR nuclear receptors, with IC50s of 14 nM for RARα/β/γ. Retinoic acid bind to PPARβ/δ with Kd of 17 nM. Retinoic acid acts as an inhibitor of transcription factor Nrf2 through activation of retinoic acid receptor alpha.
Retinoic acid is a metabolite of vitamin A that plays important roles in cell growth, differentiation, and organogenesis. Retinoic acid is a natural agonist of RAR nuclear receptors, with IC50s of 14 nM for RARα/β/γ. Retinoic acid bind to PPARβ/δ with Kd of 17 nM. Retinoic acid acts as an inhibitor of transcription factor Nrf2 through activation of retinoic acid receptor alpha.
Spécification
Nom chimique ou matériau Retinoic acid
CAS 302-79-4
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H28O2
Quantité 100 mg
Synonyme Vitamin A acid all-trans-Retinoic acid ATRA
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (166.42 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C(O)=O)=C(C)CCC1
Poids moléculaire (g/mol) 300.44
Poids de la formule 300.44
Pourcentage de pureté 96.11%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.