Learn More
Rétinol, 95 %, synthétique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15434529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15434529 1 g 1g
15444529 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15434529 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62079.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.72€
    351.65€ / 1g
    Économisez 93.07€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le rétinol tout-trans, vitamine A, rétinol, nº CAS 68-26-8, est une vitamine liposoluble qui lie les récepteurs rétinoïdes dans les cellules.
It induces cell differentiation and apoptosis of some cancer cell types and inhibiting carcinogenesis. It plays an essential role in metabolic functioning of the retina, the growth of and differentiation of epithelial tissue, the growth of bone, reproduction, and the immune response. It acts as a ligand for both the retinoic acid receptor (RAR) and the retinoid X receptor (RXR) that act as transcription factors to regulate the growth and differentiation of normal and malignant cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le rétinol tout-trans, communément appelé vitamine A, est un nutriment essentiel liposoluble
  • Le rétinol tout-trans est impliqué dans la signalisation hormonale via les récepteurs rétinoïdes
  • Il s’agit d’un important régulateur de la division cellulaire et de l’apoptose
  • Sa carence peut entraîner des troubles de la vision, des os, du système immunitaire et de la peau
Applications
  • Convient à la recherche sur la différenciation cellulaire, le développement embryonnaire, l’immunologie et bien plus encore
  • Qualité laboratoire, usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-26-8
Formule moléculaire C20H30O
Numéro MDL MFCD00001552
Clé InChI FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
CID PubChem 445354
ChEBI CHEBI:17336
Spécification
Nom chimique ou matériau Retinol
Note relative au nom synthetic
Couleur Blanc à jaune
Quantité 1 g
Beilstein 403040
Sensibilité Light and moisture sensitive
Merck Index 14,10013
Synonyme retinol, vitamin a, all-trans-retinol, vitamin a1, alphalin, axerophthol, vitamin a alcohol, oleovitamin a, chocola a, alphasterol
Informations sur la solubilité Practically insoluble in water or glycerol; soluble in absolute alcohol, methanol, chloroform,ether,fats and oils.
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCO)C)C
Nom IUPAC (2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexène-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraen-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 286.459
Poids de la formule 286.46
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Retinol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Vitamin A