Learn More
Rétinol (tout-trans) de synthèse, 99,18 %, MP Biomedicals™
Code produit 11421771 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11421771 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11421771 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219026891
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le rétinol est l’une des formes animales de la vitamine A. Il s’agit d’un diterpénoïde et d’un alcool
Spécification
Nom chimique ou matériau Retinol (All Trans)
Note relative au nom from Synthetic; For HPLC analysis
CAS 68-26-8
Couleur Orange
Formule moléculaire C20H30O
Numéro MDL MFCD00001552
Quantité 1 g
Synonyme retinol, vitamin a, all-trans-retinol, vitamin a1, alphalin, axerophthol, vitamin a alcohol, oleovitamin a, chocola a, alphasterol
Clé InChI FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCO)C)C
Nom IUPAC (2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexène-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraen-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 286.459
CID PubChem 445354
ChEBI CHEBI:17336
Poids de la formule 286.5
Qualité Research
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • All Trans Retinol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: retinol