Learn More
Rétinol, MP Biomedicals™
Code produit 11401771 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11401771 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11401771 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219026883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    110.25€ / 250mg
    Économisez 5.75€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 68-26-8
Formule moléculaire C20H30O
Poids moléculaire (g/mol) 286.459
Numéro MDL MFCD00001552
Clé InChI FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
Synonyme retinol, vitamin a, all-trans-retinol, vitamin a1, alphalin, axerophthol, vitamin a alcohol, oleovitamin a, chocola a, alphasterol
CID PubChem 445354
ChEBI CHEBI:17336
Nom IUPAC (2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexène-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraen-1-ol
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCO)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Retinol
Note relative au nom Biologie moléculaire
Couleur Orange
Quantité 250 mg
Poids de la formule 286.5
Forme physique Poudre