Learn More
Retinyl palmitate, MedChemExpress
Description
Retinyl palmitate is an ester of Retinol and is the major form of vitamin A found in the epidermis. Retinyl palmitate has been widely used in pharmaceutical and cosmetic formulations.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Retinyl palmitate |
| CAS | 79-81-2 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C36H60O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Vitamin A palmitate Retinol palmitate |
| Informations sur la solubilité | Ethanol : 10 mg/mL (19.05 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(/C=C/C=C(/C=C/C1=C(CCCC(C)1C)C)C)=C\COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 524.86 |
| Afficher plus |