Learn More
Bochem™ Pinces pour statif
Code produit 10712523
Change view
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable (18/10)
Laboral
Jaw Type:
Revêtement en PVC rouge
Revêtement transparent en silicone
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Jaw Type unitSize
10712523 Acier inoxydable (18/10) Revêtement transparent en silicone 1 pièce
10491411 Laboral Revêtement en PVC rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10712523 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur B08307036
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pinces pour statif Bochem™ avec largeur d’étendue réglable.
  • Acier inoxydable
  • Réglable
Spécification
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Description Largeur de portée (taille) ajustable indépendamment grâce aux 2 vis de réglage
Diamètre (métrique) 8 mm
Longueur (métrique) 125 mm
Dimensions (métrique) de la poignée de 8 à 30 mm
Jaw Type Revêtement transparent en silicone