Learn More
Brady™ Courroie à barrière rétractable avec montants noirs
Code produit 11771136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune fluorescent
Rouge bordeaux
Vert
Longueur (métrique):
2 m
3,5 m
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Longueur (métrique) unitSize
11771136 Vert 2 m 1 pièce
11771146 Rouge bordeaux 3,5 m 1 pièce
11791146 Jaune fluorescent 3,5 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11771136 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 912659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    587.00€
    580.50€ / 1 pièces
    Économisez 6.50€
    1% de réduction
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Barrière rétractable avec poteaux noirs pour la régulation de la circulation.
  • Pour la régulation du trafic.
Spécification
Type de produit Montant
Alternate Part Number ADAPT BK BARRIER COURROIE 2M 804325 VERTE
Couleur Vert
Matériau Acier
Description Barrière rétractable - 2 mètres avec poteaux noirs
À utiliser avec (application) Contrôle du flux
Hauteur (impériale) 3,94 in
Hauteur (métrique) 100 mm
Comprend Barrière rétractable (2 m), poteaux noirs
Longueur (impériale) 6.6 ft.
Longueur (métrique) 2 m
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 12 kg
Largeur (impériale) 3,94 in
Largeur (métrique) 100 mm