Learn More
Brady™ Courroie à barrière rétractable avec montants noirs
Code produit 11791146 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune fluorescent
Rouge bordeaux
Vert
Longueur (métrique):
2 m
3,5 m
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Longueur (métrique) Conditionnement
11791146 Jaune fluorescent 3,5 m 1 pièce
11771136 Vert 2 m 1 pièce
11771146 Rouge bordeaux 3,5 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11791146 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 912671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.00€
    688.04€ / 1 pièces
    Économisez 126.96€
    15% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026
Barrière rétractable avec poteaux noirs pour la régulation de la circulation.
  • Pour la régulation du trafic.
Spécification
Type de produit Montant
Alternate Part Number ADAPT BK BARRIER CEINTURE 3,7M 804329 YL FL
Couleur Jaune fluorescent
Matériau Acier
Description Barrière rétractable - 3,5 mètres avec poteaux noirs
À utiliser avec (application) Contrôle du flux
Hauteur (impériale) 3,94 in
Hauteur (métrique) 100 mm
Comprend Barrière rétractable (3,5 m) Poteaux noirs
Longueur (impériale) 11.5 ft.
Longueur (métrique) 3,5 m
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 12 kg
Largeur (impériale) 3,94 in
Largeur (métrique) 100 mm