Learn More
Brady™ Courroie à barrière rétractable avec montants en chrome
Code produit 11781126 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Rouge
Longueur (métrique):
2 m
3,5 m
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Longueur (métrique) Conditionnement
11781126 Rouge 3,5 m -
11791116 Noir 2 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11781126 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 912650
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Barrière rétractable avec poteaux chromés pour la régulation de la circulation.
  • Barrière de contrôle de la circulation.
Spécification
Type de produit Montant
Couleur Rouge
Matériau Acier
Description Ceinture barrière rétractable - 3,5 mètres avec poteaux chromés
À utiliser avec (application) Contrôle du flux
Hauteur (impériale) 3,94 in
Hauteur (métrique) 100 mm
Comprend Barrière rétractable - 3,5 mètres avec piliers en chrome
Longueur (impériale) 11.5 ft.
Longueur (métrique) 3,5 m
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 12 kg
Largeur (impériale) 3,94 in
Largeur (métrique) 100 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.