Learn More
Brady™ Courroie à barrière rétractable avec montants en chrome
Code produit 11791116 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Rouge
Longueur (métrique):
2 m
3,5 m
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Longueur (métrique) Conditionnement
11791116 Noir 2 m 1 pièce
11781126 Rouge 3,5 m -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11791116 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 912641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    597.00€
    569.12€ / 1 pièces
    Économisez 27.88€
    4% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Barrière rétractable avec poteaux chromés pour la régulation de la circulation.
  • Barrière de contrôle de la circulation.
Spécification
Type de produit Montant
Alternate Part Number ADAPT CHR BARRIER CEINTURE 2M 804324 NOIRE
Couleur Noir
Matériau Acier
Description Barrière rétractable de 2 mètres avec poteaux chromés
À utiliser avec (application) Contrôle du flux
Hauteur (impériale) 3,94 in
Hauteur (métrique) 100 mm
Comprend Barrière rétractable (2 m), poteaux chromés
Longueur (impériale) 6.6 ft.
Longueur (métrique) 2 m
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 12 kg
Largeur (impériale) 3,94 in
Largeur (métrique) 100 mm