Learn More
Brady™ Courroie à barrière rétractable avec montants en argent
Code produit 11751156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune fluorescent
Noir / jaune
Rouge bordeaux
Vert
Longueur (métrique):
2 m
3,5 m
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Longueur (métrique) unitSize
11751156 Rouge bordeaux 2 m 1 pièce
11761156 Noir / jaune 2 m 1 pièce
11711166 Vert 3,5 m 1 pièce
11751166 Jaune fluorescent 3,5 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11751156 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 912677
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    587.00€
    580.50€ / 1 pièces
    Économisez 6.50€
    1% de réduction
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Barrière rétractable avec poteaux argentés pour la régulation de la circulation.
  • Pour la régulation du trafic.
Spécification
Type de produit Montant
Alternate Part Number ADAPT FR BARRIER Ceinture 2M 804326 Rouge foncé
Couleur Rouge bordeaux
Matériau Acier
Description Barrière rétractable - 2 mètres avec poteaux argentés
À utiliser avec (application) Contrôle du flux
Hauteur (impériale) 3,94 in
Hauteur (métrique) 100 mm
Comprend Barrière rétractable (2 m), poteaux argentés
Longueur (impériale) 6.6 ft.
Longueur (métrique) 2 m
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 12 kg
Largeur (impériale) 3,94 in
Largeur (métrique) 100 mm