Learn More
Descrizione
- Pour la régulation du trafic.
Specifica
Specifica
| Type de produit | Montant |
| Alternate Part Number | ADAPT FR BARRIER CEINTURE 2M 804326 YL/BK |
| Couleur | Noir / jaune |
| Matériau | Acier |
| Description | Barrière rétractable - 2 mètres avec poteaux argentés |
| À utiliser avec (application) | Contrôle du flux |
| Hauteur (impériale) | 3,94 in |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |
| Comprend | Barrière rétractable (2 m), poteaux argentés |
| Longueur (impériale) | 6.6 ft. |
| Show More |