Learn More
Brady™ Ruban adhésif rétro-réfléchissant tous temps pour imprimantes M7
Code produit 17898104 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Orange
Dimensions (L x l):
75 ft x 2 in
75 ft x 1 in
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Conditionnement
17898104 Jaune 75 ft x 1 in 1 pièce
17888784 Orange 75 ft x 1 in 1 pièce
17878104 Blanc 75 ft x 1 in 1 pièce
17808114 Orange 75 ft x 2 in 1 pièce
17868424 Blanc 75 ft x 2 in 1 pièce
17888404 Jaune 75 ft x 2 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17898104 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 174510
Expédition estimée: 04-12-2026
Ce matériau hautement réfléchissant brille intensément lorsqu'il est frappé par la lumière, ce qui est idéal pour les applications où une visibilité élevée est essentielle.
  • Idéal pour étiqueter les outils de chantier, les casques de sécurité, les boîtiers de raccordement, les poteaux et socles, les équipements de toiture, les rayonnages et les étagères.
  • Les films rétroréfléchissants et l'adhésif acrylique sensible à la pression répondent à la norme fédérale LS-300 en matière de réflectivité.
  • La durée de vie moyenne en extérieur est de 4 à 6 ans.
  • Température de service de -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
  • Fabriqué en matière plastique B-584
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM D 2979, Fed. Spec. LS-300 (Classe 1)
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Jaune
Finition Brillant
Format Continue
Matériau Plastic (Plastique)
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des composants et des équipements, identification des installations, identification générale, identification de sécurité
À utiliser avec (équipement) M710, BMP71
Sans latex Non
Quantité 75 ft.
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40 °F à +158 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +70°C
Épaisseur (impériale) 0,0055 in
Épaisseur (métrique) 0.14 mm
Dimensions (L x l) 75 ft x 1 in
Longueur (impériale) 75 ft.
Longueur (métrique) 22.86 m
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Alternate Part Number BMC-1000-584-YL