Learn More
Brady™ Étiquettes rétro-réfléchissantes toutes saisons
Augmentez la sécurité et la visibilité grâce au matériau d'étiquette hautement réfléchissant B-584. Imprimez des étiquettes presque partout où une haute visibilité est nécessaire grâce à un format compact. Brady™ Imprimante d'étiquettes portable.
42.05€ - 72.40€
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
|---|---|
| Certifications/Conformité | 2011/65/UE, 2015/863 |
| Revêtement | Aucun |
| Côtés imprimables | Haut |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Couleur | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Couleur | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
|
17981940
|
Brady™
170809 |
12,70 mm (l) x 6,10 m (L) | Blanc | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
47.30€ 42.05€ / 1 pièces Économisez 5.25€ 11% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17971950
|
Brady™
170810 |
12,70 mm (l) x 6,10 m (L) | Jaune | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
43.65€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17971930
|
Brady™
170811 |
19,05 mm (l) x 6,10 m (L) | Blanc | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
50.80€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17931960
|
Brady™
170812 |
19,05 mm (l) x 6,10 m (L) | Jaune | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
50.80€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17801769
|
Brady™
170935 |
25,40 mm (l) x 6,10 m (L) | Blanc | BMP51, BMP53, M511, M510 |
66.57€ 55.92€ / 1 pièces Économisez 10.65€ 15% de réduction |
Expédition estimée: 17-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17831759
|
Brady™
170936 |
25,40 mm (l) x 6,10 m (L) | Jaune | BMP51, BMP53, M511, M510 |
58.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17861739
|
Brady™
170937 |
38,10 mm (l) x 6,10 m (L) | Blanc | BMP51, BMP53, M511, M510 |
72.40€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17851739
|
Brady™
170938 |
38,10 mm (l) x 6,10 m (L) | Jaune | BMP51, BMP53, M511, M510 |
72.40€
1 pièces |
Expédition estimée: 30-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
Description
- Idéal pour les applications de sécurité telles que la surveillance du personnel, les équipements d'extinction d'incendie et les armoires à pharmacie, ou partout où une visibilité accrue est requise.
- Résistant à l'abrasion, aux intempéries, aux solvants et aux températures extrêmes
- L'adhésif acrylique sensible à la pression résiste à une exposition prolongée à des conditions difficiles.
- Capable de résister aux conditions extérieures pendant 4 à 6 ans en moyenne
Spécification
| Non autoclavable | |
| Aucun | |
| Transfert thermique | |
| Étiquetage des composants et des équipements ; Identification des installations ; Identification générale ; Identification de sécurité | |
| 1 étiquette/boîte | |
| -40 °F à 158 °F | |
| 0,0055 in | |
| 20 ft. | |
| 0,5 in |
| 2011/65/UE, 2015/863 | |
| Haut | |
| Étiquette | |
| -40°C | |
| 1 | |
| -40 °C à 70 °C | |
| 0.14 mm | |
| 6.10 m |