Learn More
Brady™ Étiquettes rétro-réfléchissantes toutes saisons
Augmentez la sécurité et la visibilité grâce au matériau d'étiquette hautement réfléchissant B-584. Imprimez des étiquettes presque partout où une haute visibilité est nécessaire grâce à un format compact. Brady™ Imprimante d'étiquettes portable.
Marque: Brady™ 170812
Description
- Idéal pour les applications de sécurité telles que la surveillance du personnel, les équipements d'extinction d'incendie et les armoires à pharmacie, ou partout où une visibilité accrue est requise.
- Résistant à l'abrasion, aux intempéries, aux solvants et aux températures extrêmes
- L'adhésif acrylique sensible à la pression résiste à une exposition prolongée à des conditions difficiles.
- Capable de résister aux conditions extérieures pendant 4 à 6 ans en moyenne
Spécification
| Non autoclavable | |
| Acrylique permanent | |
| Jaune | |
| Continue | |
| Haut | |
| Étiquette | |
| Étiquetage des composants et des équipements ; Identification des installations ; Identification générale ; Identification de sécurité | |
| -40°C | |
| 1 étiquette/boîte | |
| 19.05 mm (W) x 6.10 m (L) | |
| -40 °C à 70 °C | |
| 0.14 mm | |
| 20 ft. | |
| 0,75 in | |
| 19.05 mm | |
| M4C-750-584-YL |
| 2011/65/UE, 2015/863 | |
| Aucun | |
| Brillant | |
| Plastic (Plastique) | |
| Transfert thermique | |
| Non stérile | |
| BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | |
| M4C-750-584-YL | |
| 1 | |
| -40 °F à 158 °F | |
| 0,0055 in | |
| 19,05 mm (l) x 6,10 m (L) | |
| 6.10 m | |
| 19.05 mm | |
| 0,5 in |