Description
- Les propriétés réfléchissantes du matériau le rendent idéal pour lire les étiquettes dans des conditions de faible luminosité (avec des lampes de poche).
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Type 1 (Spécification fédérale LS-300) |
| Description | GlobalMark Bande rétroréfléchissante |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Argent |
| Finition | Brillant |
| Format | Rouler |
| Matériau | Plastic (Plastique) |
| Côtés imprimables | Imprimable face unique |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Afficher plus |