Learn More
RETSCH Bille de broyage en agate de 12 mm
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
:
Bille de broyage en agate de 12 mm
Description
- La composition est d’environ 99,9 % de SiO2
- Degré de dureté : 7 sur l’échelle de Mohs
- Densité approximative : 2600 kg/m3
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bille de broyage |
| Composition | 99,9 % de SiO2 |
| Diamètre (impériale) | 0,47 in |
| Diamètre (métrique) | 1,2 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Broyeur-mélangeur MM 200 |
| Dureté | 7 |
| Matériau | Agate |